Learn More
Grant Instruments™ Systèmes de chauffage de blocs à sec de série QB, hautes performances
Click to view available options
No. of Places:
Système à 2 blocs
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de température ambiante +5°C à 2000°C, avec temps de chauffe rapide
- Stabilité : ±0,1ºC
- Uniformité : ±0,1ºC
- Trois segments de température/durée programmables, avec des segments de fin de programme
- Contrôle numérique de la température pour une précision optimale
- Gamme de fonctions pratiques, comprenant les alarmes, l’étalonnage en un et deux points, le démarrage/arrêt programmé, le “décalage” pour la variation connue de la température de l’échantillon et le choix des sondes externes ou internes
- Outil de retrait de bloc inclus
Spécification
Spécification
| Matériau de la cuve | Aluminium |
| Matériau | Plastique résistant aux produits chimiques |
| No. of Places | Système à 2 blocs |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5°C à 200°C |
| Type | Bloc à bain sec |
| Stabilité de la température | 0,1° à 37°C |
| Uniformité de la température | ± 0,1°C à 37°C |
| Minuteur | 1 à 999 min |
| Longueur (métrique) | 390 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Afficher plus |