Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité Q-PHOENIX-90
Code produit. p-7160874 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac collecteur inférieur en tôle d’acier de 33 L
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15987406
Marque: asecos™ 3214904033640
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
  • Manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75)à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Profondeur (métrique) intérieure 522 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Modèle de porte avec portes pliables
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1953 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1647 mm
Comprend Base de transport de la hauteur d’entrée
Modèle Q90.195.120.FD
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère étagère de rétention
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 480,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 1193 mm
Largeur (métrique) intérieure 1050 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Hauteur (métrique) de l’ouverture 90 mm
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité