Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à deux portes Q-PEGASUS-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail.
Marque:  Asecos™ 3004204033629
Code produit. 15759428
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
  • Portes à triple charnière
  • Éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
  • Manipulation à une main pour les armoires à double porte
  • Le récipient reste dans une main lors de l’ouverture
  • Les portes restent ouvertes dans le système de blocage des portes en série, ce qui permet le retrait ou le stockage pratique et sûr des récipients
  • Les portes se ferment automatiquement après environ 60 secondes
  • Signal sonore et visuel avant la fermeture des portes
  • Conception moderne bicolore : choix parmi sept couleurs de porte différentes
  • Étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
  • Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
  • Alignement aisé – aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
Spécification
Spécification
EN 14470-1
615 x 893 x 1953 mm
Stockage de substances dangereuses inflammables
2
Jaune
6 tiroirs de 60 kg/19 L
Fermeture automatique
Tiroirs 60 kg/19 L chacun
450,5 kg
Armoire de stockage de sécurité
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à deux portes Q-PEGASUS-90 > 6 tiroirs de 60 kg / 19 L