Få mere at vide
Få mere at vide
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à une porte Q-PEGASUS-90
Shop alle asecos produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacité de charge:
Étagères de 75 kg chacune ; insert de 75 kg ; bac de 22 L
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
- Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
- Portes à triple charnière
- Éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Manipulation à une main pour les armoires à double porte
- Le récipient reste dans une main lors de l’ouverture
- Les portes restent ouvertes dans le système de blocage des portes en série, ce qui permet le retrait ou le stockage pratique et sûr des récipients
- Les portes se ferment automatiquement après environ 60 secondes
- Signal sonore et visuel avant la fermeture des portes
- Conception moderne bicolore : choix parmi sept couleurs de porte différentes
- Étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu de 90 minutes
- Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé – aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | EN 14470-1 |
| Configuration | 3 étagères le 75 kg, 1 insert perforé de 75 kg, 1 bac collecteur inférieur le 22 L |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 599 x 1953 mm |
| Modèle de porte | Fermeture automatique |
| À utiliser avec (application) | Stockage de substances dangereuses inflammables |
| Capacité de charge | Étagères de 75 kg chacune ; insert de 75 kg ; bac de 22 L |
| Nbre de portes | 1 |
| Poids (métrique) | 314,5 kg |
| Couleur | Jaune, Warning Yellow |
| Matériau | Gypsum |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion