Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à deux portes Q-CLASSIC-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1 |
---|---|
Couleur | Jaune |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | Triple charnière |
À utiliser avec (application) | Stockage de substances dangereuses inflammables |
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15768362
|
Asecos™
3000104033647 |
4 tiroirs de 60 kg/29 L chacun |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15771423
|
Asecos™
3000104033649 |
6 tiroirs de 60 kg/29 L chacun |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15825111
|
Asecos™
34632-040-34637 |
3 x Shelves 75 kg each; Insert 75 kg; Sump 33 L | N/A | N/A | N/A | |||||
15983690
|
Asecos™
3004104033629 |
6 tiroirs de 60 kg/19 L chacun |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
- Portes à triple charnière
- Éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Base de transport intégrée pour un transport simple sur place
- L’armoire peut être transportée à la verticale par les portes
- Les pieds réglables de la base permettent une compensation sûre et rapide des petites irrégularités de la surface
- Conception moderne bicolore : choix parmi sept couleurs de porte différentes
- Étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu de 90 minutes
Spécification
EN 14470-1 | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de substances dangereuses inflammables |
Jaune | |
Triple charnière | |
2 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à deux portes Q-CLASSIC-90