Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 Q-CLASSIC-90
Code produit. 15534445 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15534445
Marque: asecos™ 3004104033622
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Fonction / construction
  • Construction robuste et durable : porte à charnière triple, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
  • Manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
  • Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Certificats
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité à la norme EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Profondeur (métrique) intérieure 522 mm
Description Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.090, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Dimensions (P x l x H) intérieures 615 x 893 x 1953 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 893 x 1953 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1953 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1647 mm
Modèle Q90.195.090
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère Étalon
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 394,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 893 mm
Largeur (métrique) intérieure 750 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Profondeur (impériale) extérieure 24.21 in.
Hauteur (impériale) extérieure 76.89 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1647 mm
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 35.16 in.