Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 Q-CLASSIC-90
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris clair, Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Description
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Fonction / construction
- Construction robuste et durable : porte à charnière triple, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
- Manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Certificats
- Résistance au feu de 90 minutes
- type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conformité à la norme EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
| Configuration | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
| Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 522 mm |
| Description | Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 x 1050 x 1647 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
| Modèle de porte | Ailette, Triple charnière |
| À utiliser avec (application) | Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail |
| Hauteur (métrique) extérieure | 1953 mm |
| Afficher plus |