Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à deux portes Q-CLASSIC-30
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail avec une résistance au feu jusqu’à 30 minutes.
Marque: Asecos™ 3100306033649
3110.85 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 222.00000kg
Description
- La conception sophistiquée et l’utilisation de plaques spéciales ignifugées avec revêtement de résine mélanine garantissent un rapport qualité / prix optimal
- Base de transport intégrée pour un transport sur site simple, peut être transportée à la verticale par les portes
- Les pieds réglables installés dans la base permettent une compensation sûre et rapide des petites irrégularités de la surface
- Conception moderne bicolore et étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
- Porte verrouillable avec un verrou cylindrique. Peut être intégrée par le client dans un système de fermeture existant
- L’équipement intérieur disponible comprend des tiroirs, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
- Résiste au feu pendant 30 minutes
- Portes à triple charnière, pouvant être bloquées sur n’importe quelle position et qui se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique pour la ventilation
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
6 tiroirs en tôle d’acier de 60 kg/29 L | |
Stockage de matières inflammables et dangereuses | |
Résine de mélamine | |
334 kg | |
Jaune | |
Ailette | |
EN 14470-1, TRGS 510 |
Armoire de stockage de sécurité | |
Plastique laminé | |
620 x 1164 x 1947 mm | |
519 x 1050 x 1626 mm | |
6 tiroirs en tôle d’acier : 60 kg/29 L chacune, charge maximale : 600 kg | |
2 |