Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair à une porte Q-CLASSIC-30
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail avec une résistance au feu jusqu’à 30 minutes.
Marque: Asecos™ 3100806133627
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La conception sophistiquée et l’utilisation de plaques spéciales ignifugées avec revêtement de résine mélanine garantissent un rapport qualité / prix optimal
- Base de transport intégrée pour un transport sur site simple, peut être transportée à la verticale par les portes
- Les pieds réglables installés dans la base permettent une compensation sûre et rapide des petites irrégularités de la surface
- Conception moderne bicolore et étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
- Porte verrouillable avec un verrou cylindrique. Peut être intégrée par le client dans un système de fermeture existant
- L’équipement intérieur disponible comprend des tiroirs, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
- Résiste au feu pendant 30 minutes
- Portes à triple charnière, pouvant être bloquées sur n’importe quelle position et qui se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique pour la ventilation
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510 | |
519 x 750 x 1626 mm | |
Ailette | |
Tiroirs : 60 kg/19 L chacune, charge maximale : 600 kg | |
Plastique laminé | |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité |
4 tiroirs en tôle d’acier de 60 kg/19 L | |
620 x 864 x 1947 mm | |
Stockage de matières inflammables et dangereuses | |
1 | |
253 kg | |
Résine de mélamine |