Learn More
MP Biomedicals™ Solution de cryoconservation pZerve
Code produit. 15747879 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
60 mL
Conditionnement:
20mL
60mL
Code produit. 15747879
Marque: MP Biomedicals™ 092030346
Solution de cryoconservation qui ne contient pas de diméthylsulfoxyde (DMSO) et de sérum.
pZerve a été utilisé avec succès avec divers types de cellules, notamment les mastocytes, les cellules dendritiques et les cellules mésenchymateuses. Il peut être utilisé pour les cellules cultivées dans un milieu sans sérum ou avec un milieu contenant du sérum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Solution
Type de produit Milieux de cryoconservation
À utiliser avec (application) Cryoconservation
Quantité 20 ml
Contenu et stockage Conserver entre 2° et 8°C
Description Milieux de cryoconservation pZerve