Learn More
Aldéhyde pyruvique, 35à 45 % p/p solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78-98-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.06 |
Numéro MDL | MFCD00006960 |
Clé InChI | AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal |
CID PubChem | 880 |
ChEBI | CHEBI:17158 |
Nom IUPAC | 2-oxopropanal |
SMILES | CC(=O)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24664.14 |
25 g |
30.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24664.22 |
100 g |
64.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24664.36 |
500 g |
238.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pyruvic aldehyde is used in the synthesis and cytotoxicity evaluation of N-terminal analogues of tubulysin-U an antimitotic compound. Also used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin gene-related CGRP antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’aldéhyde pyruvique est utilisé dans la synthèse et l’évaluation de la cytotoxicité d’analogues N-terminaux de la tubulysine-U un composé antimitotique. Également utilisé dans la synthèse d’imidazoles comme antagonistes puissants du CGRP lié au gène de la calcitonine.
Solubilité
Il est soluble dans le DMSO, l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
Identifiants chimiques
78-98-8 | |
72.06 | |
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N | |
880 | |
2-oxopropanal |
C3H4O2 | |
MFCD00006960 | |
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal | |
CHEBI:17158 | |
CC(=O)C=O |
Spécification
Pyruvic aldehyde | |
1.2 | |
CH3COCHO | |
MFCD00006960 | |
Air Sensitive | |
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal | |
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-oxopropanal | |
880 | |
72.06 |
78-98-8 | |
C3H4O2 | |
1.405 | |
906750 | |
14,6081 | |
Soluble in DMSO,water. | |
CC(=O)C=O | |
72.06 | |
CHEBI:17158 | |
35 à 45 % w/w de sol. aqueuse |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H341-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Peut induire des anomalies génétiques.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P261-P264b-P270-P272-P280g-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H317-H318-H341
missing translation for 'einecsNumber' : 201-164-8
missing translation for 'rtecsNumber' : UZ0700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only