Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrroloquinoline-quinone Code produit.: 17211292
Thermo Scientific Chemicals Pyrroloquinoline-quinone
Code produit. 17211292
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 17211292
Marque: Thermo Scientific Chemicals 467012500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72909-34-3
Formule moléculaire C14H6N2O8
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrroloquinoline quinone
Quantité 250 mg
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : légèrement soluble.
Poids de la formule 330,21
Clé InChI MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(N1)C1=C(C=C(N=C1C(=O)C2=O)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 330.21
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464415 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number467012500,467010010
Numéro de lotA0462885 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2024 Catalog Number467012500,467010010
Numéro de lotA0447588 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2022 Catalog Number467012500,467010010
Numéro de lotA0443623 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2022 Catalog Number467012500,467010010
Numéro de lotA0419185 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2020 Catalog Number467012500,467010010
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Pyrroloquinoline-quinone >