Learn More
Pyrrolidine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
11.70€ - 661.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-75-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.58 |
Numéro MDL | MFCD00005249 |
Clé InChI | FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine |
CID PubChem | 31268 |
ChEBI | CHEBI:33135 |
Nom IUPAC | hydrogen pyrrolidine chloride |
SMILES | [H+].[Cl-].C1CCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10120312
|
Thermo Scientific Acros
132080050 |
5 mL | Flacon en verre | N/A | ||||||
10469250
|
Thermo Scientific Acros
132081000 |
100 mL | Flacon en verre |
29.01€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10163710
|
Thermo Scientific Acros
132082500 |
250 mL | Flacon en verre |
36.59€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10761414
|
Thermo Scientific Acros
132080010 |
1 L | Flacon en verre |
95.68€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10207403
|
Thermo Scientific Acros
132080025 |
2.5 L | Flacon en verre |
210.05€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11976601
|
Thermo Scientific Acros
132080100 |
10 L | Récipient en plastique | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-75-1 | |
107.58 | |
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N | |
31268 | |
hydrogen pyrrolidine chloride |
C4H10ClN | |
MFCD00005249 | |
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine | |
CHEBI:33135 | |
[H+].[Cl-].C1CCNC1 |
Spécification
Pyrrolidine | |
123-75-1 | |
99+% | |
MFCD00005249 | |
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine | |
[H+].[Cl-].C1CCNC1 | |
107.58 | |
CHEBI:33135 |
99+% | |
0.8660g/mL | |
C4H10ClN | |
01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14 | |
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen pyrrolidine chloride | |
31268 | |
71.11 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-648-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UX9650000
missing translation for 'tsca' : TSCA