Learn More
Pyrrolidine, + de 99,5 %, purifiée par distillation, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
51.50€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-75-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.58 |
Numéro MDL | MFCD00005249 |
Clé InChI | FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine |
CID PubChem | 31268 |
ChEBI | CHEBI:33135 |
Nom IUPAC | pyrrolidine |
SMILES | [H+].[Cl-].C1CCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11976761
|
Thermo Scientific Acros
446141000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
51.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996761
|
Thermo Scientific Acros
446148000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
261.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-75-1 | |
107.58 | |
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N | |
31268 | |
pyrrolidine |
C4H10ClN | |
MFCD00005249 | |
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine | |
CHEBI:33135 | |
[H+].[Cl-].C1CCNC1 |
Spécification
Pyrrolidine | |
-63.0°C | |
86.0°C to 88.0°C | |
99.4% min. (GC) | |
1.4421 to 1.4441 | |
15,8129 | |
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine | |
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N | |
pyrrolidine | |
31268 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
99.5+% |
123-75-1 | |
0.8660g/mL | |
3°C | |
C4H10ClN | |
MFCD00005249 | |
0.866 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents | |
[H+].[Cl-].C1CCNC1 | |
107.58 | |
CHEBI:33135 | |
71.11 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Liquide et vapeur très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-648-7
- Pyrrolidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Pyrrolidine
RUO – Research Use Only