Learn More
Pyrrolidine-1-carbonitrile, 97 %, Maybridge
Code produit. 10082882
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10082882
Marque: Thermo Scientific Maybridge SB00582DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1530-88-7
Formule moléculaire C5H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00003165
Clé InChI QJRYYOWARFCJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrrolidinecarbonitrile, 1-cyanopyrrolidine, n-cyanopyrrolidine, pyrrolidinecarbonitrile, cyanopyrrolidine, cyano-pyrrolidine, tetramethylenecyanamide, 1-pyrrolidine carbonitrile, d00fga
CID PubChem 73737
Nom IUPAC pyrrolidine-1-carbonitrile
SMILES N#CN1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine-1-carbonitrile
% min. CAS 97.0
Densité 0.9540g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 97%