Learn More
Pyrrole, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyrrole |
Point de fusion | -23.0°C |
Couleur | Brun à incolore |
Densité | 0.9600g/mL |
Point d’ébullition | 129.0°C to 131.0°C |
Point d’éclair | 36°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.5080 to 1.5100 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465296 | Certificat d’analyse | 19/08/2024 | 157710025,157710250,157715000,157711000 |
A0434166 | Certificat d’analyse | 12/04/2024 | 157710025,157710250,157715000,157711000 |
A0394376 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 157710025,157710250,157715000,157711000 |
A0403197 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 157710025,157710250,157715000,157711000 |
A0446083 | Certificat d’analyse | 07/10/2022 | 157710025,157710250,157715000,157711000 |
Sécurité et traitement
- Pyrrole
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.