Learn More
Pyrrole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
43.62€ - 477.38€
Identifiants chimiques
CAS | 109-97-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 67.09 |
Numéro MDL | MFCD00005216 |
Clé InChI | KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c |
CID PubChem | 8027 |
ChEBI | CHEBI:19203 |
Nom IUPAC | 1H-pyrrole |
SMILES | N1C=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420443
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12616.18 |
50 g |
43.62€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430443
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12616.30 |
250 g |
137.69€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410443
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12616.0B |
1000 g |
477.38€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pyrrole plays a major role in synthesis of drugs, spices, agrochemicals, dyes, photographic chemicals and perfumes. It plays an important role in the electropolymerisation of macroporous conducting polymer films. It acts as a catalyst for polymerization process; as a standard substance in chromatographic analysis; as corrosion inhibitors and preservatives and as solvents for resins and terpenes. It is utilized to study the hydrogen-bond mediated coupling of 1,2,3-triazole to pyrrole and in the preparation of 1-(4-Chloro-benzoyl)-pyrrole by reacting with 4-Chloro-benzoyl chloride. In Ciamician-Dennstedt rearrangement, It is used to prepare 3-chloropyridine by reacting with dichlorocarbene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe pyrrole joue un rôle majeur dans la synthèse des médicaments, des épices, des produits agrochimiques, des colorants, des produits chimiques photographiques et des parfums. Il joue un rôle important dans l’électropolymérisation des films polymères conducteurs macroporeux. Il agit comme un catalyseur pour le processus de polymérisation ; comme substance standard dans l’analyse chromatographique ; comme inhibiteur de corrosion et conservateur, et comme solvant pour les résines et les terpènes. Il est utilisé pour étudier le couplage du 1,2,3-triazole au pyrrole par liaison hydrogène, et dans la préparation du 1-(4-Chloro-benzoyl)-pyrrole par réaction avec du chlorure de 4-chloro-benzoyl. Dans le cadre du réagencement de Ciamician-Dennstedt, il est utilisé pour préparer de la 3-chloropyridine par réaction avec du dichlorocarbène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther éthylique, des acides dilués et des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
Identifiants chimiques
109-97-7 | |
67.09 | |
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N | |
8027 | |
1H-pyrrole |
C4H5N | |
MFCD00005216 | |
pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c | |
CHEBI:19203 | |
N1C=CC=C1 |
Spécification
Pyrrole | |
0.967 | |
38°C (100°F) | |
C4H5N | |
MFCD00005216 | |
1159 | |
14,8014 | |
Miscible with alcohol,ethyl ether,dilute acids and organic solvents. Immiscible with water. | |
N1C=CC=C1 | |
67.09 | |
CHEBI:19203 | |
≥98% |
109-97-7 | |
131°C | |
Mild | |
1.509 | |
UN1992 | |
Air and light sensitive | |
pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c | |
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N | |
1H-pyrrole | |
8027 | |
67.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H318-H226
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P370+P378q-P501c
H226-H301-H318-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-724-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UX9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Pyrrole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Pyrrole