Learn More
Corning™ Agitateur à plaque chauffante PyroceramTM, 550°C, vitrocéramique
GREENER_CHOICE
Code produit. 10506464 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10506464
Marque: Corning™ 6796620D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage d’agitation : 60 à 1150 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 10 x 10 po ; Type de prise : Type UE/Royaume-Uni
Les plaques chauffantes, les agitateurs et les agitateurs chauffants numériques Corning sont fabriqués avec la même durabilité et la même qualité que les plaques PyroceramTM de Corning connaissent depuis 1964. Tous les modèles comprennent une plaque Pyroceram et une garantie de deux ans.
  • L’agitateur chauffant à affichage double indique la température et la vitesse d’agitation sur des écrans numériques distincts pour garantir la précision. Précision à ±2°C et vitesses d’agitation à ±5 % du paramètre de vitesse que vous choisissez
  • Les écrans numériques clignotent lorsque la température et la vitesse d’agitation définies sont atteintes
  • Indicateurs de sécurité – le bouton d’alimentation et l’indicateur d’avertissement de température avertit l’utilisateur si l’appareil est branché ou s’il est trop chaud au toucher
  • Le panneau avant incliné et les grands boutons réduisent les dommages causés par les déversements
  • Taille de la plaque supérieure PC-400D/410D/420D : 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pouce)
  • Taille de la plaque supérieure PC-600D/610D/620D : 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 pouce)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Vitrocéramique
Tension 230 V
Fonctions de sécurité L'icône avec LED lumineuse s'allume lorsque la plaque supérieure est supérieure à 60°C, même lorsque le contrôle de la chaleur est désactivé, les deux pièces coulées permettent de dévier les déversements des composants électroniques et offrent un support intégré pour une tige de support optionnelle de 18 in.
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Type de contrôleur Numérique
Modèle PC-620D
Longueur (impériale) 4,6 in
Dimensions 10 x 10 in
Hauteur (métrique) 39,1 cm
max. (métrique) Température ambiante à 550°C
Température (impériale) 41°F à 1022°F
Température ambiante 5°C à 550°C
Hauteur (impériale) 15,4 in
Fréquence 50 Hz
Largeur (métrique) 19,7 cm
Ampérage 4,9 A
Longueur (métrique) 11,75 cm
Largeur (impériale) 7,7 in
Puissance 1 113 W
Poids (impériale) 11,46 lb
Poids (métrique) 5,2 kg
Type Agitateur
Forme Carré
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Plage d’agitation 60 à 1 150 tr/min