Learn More
Pyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Pyrimidine-5-carboxaldehyde is used in the preparation of (S)- and (R)-pyrimidyl alkanol by reacting with diisopropylzinc and (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyrimidine-5-carboxaldéhyde est utilisée dans la préparation de (S)- et (R)-pyrimidyll alcanol en réagissant avec le diisopropyl-zinc et le (n-butyl)éthyl(n-hexyl)(n-propyl)méthane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
La pyrimidine-5-carboxaldéhyde est utilisée dans la préparation de (S)- et (R)-pyrimidyll alcanol en réagissant avec le diisopropyl-zinc et le (n-butyl)éthyl(n-hexyl)(n-propyl)méthane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Pyrimidine-5-carboxaldehyde |
Point de fusion | 39°C to 43°C |
Densité | 1.23 |
Point d’ébullition | 80°C to 82°C (4 mmHg) |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 108.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |