Learn More
5-phosphate de pyridoxal (monohydrate), Fisher BioReagents
62.75€ - 475.00€
Identifiants chimiques
CAS 54-47-7
Formule moléculaire C8H10NO6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.14
Numéro MDL MFCD00006333
Clé InChI NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
CID PubChem 1051
ChEBI CHEBI:18405
Nom IUPAC (4-formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl)méthyl dihydrogénophosphate
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3 Description
Description
  • Le PLP est utile pour modifier les résidus de lysyle et de valyle et fonctionne comme coenzyme dans les réactions de transamination en formant une liaison dite base de Schiff avec les groupes de lysine sur l’aminotransférase
  • Le PLP est une forme active de vitamine B6
  • Il sert également de coenzyme dans certaines réactions de décarboxylation et de désamination
Spécification
Identifiants chimiques
54-47-7
247.14
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
1051
(4-formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl)méthyl dihydrogénophosphate
C8H10NO6P
MFCD00006333
pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
CHEBI:18405
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Spécification
Pyridoxal 5-Phosphate
54-47-7
Blanc
≥98%
MFCD00006333
pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
247.14
CHEBI:18405
≥98%
Monohydrate
140°C
Conforms to reference
C8H10NO6P
15, 8092
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
(4-formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl)méthyl dihydrogénophosphate
1051
247.14
Poudre / Solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stocker à moins de 0°C