Learn More
5-phosphate de pyridoxal (monohydrate), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Description
- Le PLP est utile pour modifier les résidus de lysyle et de valyle et fonctionne comme coenzyme dans les réactions de transamination en formant une liaison dite base de Schiff avec les groupes de lysine sur l’aminotransférase
- Le PLP est une forme active de vitamine B6
- Il sert également de coenzyme dans certaines réactions de décarboxylation et de désamination
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyridoxal 5-Phosphate |
Note relative au nom | Monohydrate |
Point de fusion | 140°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Conforms to reference |
Plage de pourcentage du dosage | ≥98% |
Conditionnement | Verre ambré |
Quantité | 5 g |
Merck Index | 15, 8092 |
Poids de la formule | 247.14 |