Learn More
Pyridine, Ultrapure, Grade spectrophotométrique, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15476065
Pyridine, Ultrapure, Grade spectrophotométrique, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15476065
4 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Code produit. 15476065
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032436.M1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pyridine is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion °C to 42°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.978
Point d’ébullition 115°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Unpleasant
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.51
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Tension de vapeur 20 hPa (15mm Hg) at 20°C
Beilstein 103233
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Poids de la formule 79.1
Qualité Spectrophotométrique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW30H813 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number032436.K2,032436.M1,032436.AK,032436.K7
Numéro de lotG28N732 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number032436.K2,032436.M1,032436.AK,032436.K7
Numéro de lotW30K910 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number032436.K2,032436.M1,032436.AK,032436.K7
Numéro de lotN28K720 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog Number032436.K2,032436.M1,032436.AK,032436.K7
Numéro de lotG28N782 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number032436.K2,032436.M1,032436.AK,032436.K7
Nom du produit
Pyridine, Ultrapure, Grade spectrophotométrique, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >