Learn More
Pyridine, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell
Code produit. p-7073752
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15634010
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 33553500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Densité 0.978g/mL at 25°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.124
Point d’éclair 17°C (62.6°F)
Température d’allumage 899°F
Tension de vapeur 20 mmHg (25°C), 10 mmHg (13.2°C)
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Poids de la formule 79.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité ACS/certifié pur