Learn More
Pyridine, pour la spectroscopie IR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
| pH | 8.5 |
| Point de fusion | -42°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 115°C |
| Quantité | 500 mL |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 20mbar at 20°C |
| Viscosité | 0.95 mPaS at 20°C |
| Poids de la formule | 79.1g/mol |