Learn More
Pyridine-d5, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10772971
Pyridine-d5, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10772971
5 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10772971
Marque: Thermo Scientific Acros 166570050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7291-22-7
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Numéro MDL MFCD00044639
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonyme pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
CID PubChem 558519
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeutériopyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99 atom % D
Densité 1,0500 g/ml
Deutérium (D) 98,5% min
Point d’éclair 20°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.506
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
Point de fusion -41.0°C
Point d’ébullition 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Poids de la formule 84.14
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466983 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/10/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
Numéro de lotA0466721 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
Numéro de lotA0465811 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/09/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
Numéro de lotA0462356 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
Numéro de lotA0460782 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine-d5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Pyridine-d5, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >