Learn More
Pyridine-d5, 99,5 % (isotopique), contient 0,05 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11324438
Pyridine-d5, 99,5 % (isotopique), contient 0,05 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324438
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11324438
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042342.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pyridine-d{5} is used in dehalogenation reactions and can be used as a base in condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7291-22-7
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Numéro MDL MFCD00044639
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonyme pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
CID PubChem 558519
Nom IUPAC (²H₅)pyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,05 g/ml
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Désagréable
Indice de réfraction 1,506
Quantité 25 g
Point de fusion -42°C
Point d’ébullition 115°C
Numéro UN UN1282
Beilstein 114377
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Poids de la formule 84.14
Pourcentage de pureté 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient 0,05 % v/v TMS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ25I018 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2022 Catalog Number042342.06,042342.14
Numéro de lotL15P57 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042342.06,042342.14
Numéro de lotM05D028 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042342.06,042342.14
Numéro de lotH19W027 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042342.06,042342.14
Numéro de lotI12T030 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042342.06,042342.14
Nom du produit
Pyridine-d5, 99,5 % (isotopique), contient 0,05 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals >