Learn More
Pyridine, réactif ACS, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyridine |
pH | 8.8 (at 20°C) |
Point de fusion | -42°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.978g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 115°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 1.8% to 12.4% (V) |
Point d’éclair | 17°C (62.6°F) |
Température d’allumage | 899°F |