Learn More
Pyridine, 99,0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11313547
Pyridine, 99,0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313547
1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Code produit. 11313547
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 019378.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 0,002 %, H2O 0,1 %, Cl 0,001 %, SO4 0,001%, NH3 0,002 %, Cu 5 ppm, substances réducteurs P.T., solubilité dans l’eau P.T.
As polar, basic, low-reactive solvent, precursor, and reagent, pyridine finds wide range of applications in pharmaceuticals, agrochemicals and in the manufacture of dyes and rubber. Further it is used in the textile industry to improve network capacity of cotton. Pyridine finds applications in specialty chemical reagents like Cornforth reagent (pyridinium dichromate, PDC), pyridinium chlorochromate (PCC), the Collins reagent (complex of chromium(VI) oxide with pyridine) and the Sarret reagent (complex of chromium(VI) oxide with pyridine). Pyridine is a widely used ligand in coordination chemistry. Pyridine-base adducts like pyridine-borane (C5H5NBH3) and pyridine-sulfur trioxide (C5H5NSO3) are widely used owing to their superior characteristics in their reactivity and solubility characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.978
Point d’ébullition 115°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Unpleasant
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.51
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Merck Index 14,7970
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU01F048 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
Numéro de lotM30L720 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
Numéro de lotU01F050 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
Numéro de lotJ15Y859 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
Numéro de lotW30K925 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pyridine
Nom du produit
Pyridine, 99,0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals >