Learn More
Pyridine, 99+%, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10215752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
25mL
Code produit. 10215752
Marque: Thermo Scientific Acros 386562500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42.0°C
Note relative au nom 99+%
Absorbance 0.022 max. at 345nm, 0.097 max. at 340nm, 0.301 max. at 335nm, 1 max. at 310nm
Densité 0.9780g/mL
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair 17°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5085 to 1.5105
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.978
Viscosité 0.95 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 8081
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie