Learn More
Pyridine, ≥99 %, qualité réactif, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
500mL
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridine |
| pH | 8.8 (at 20°C) |
| Point de fusion | -42°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.978g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 115°C (1013 hPa) |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 0.124 |
| Point d’éclair | 17°C (62.6°F) |
| Température d’allumage | 899°F |
| Afficher plus |