Learn More
Pyridine, 99+ %, extra pure, qualité de titration non aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridine |
| Point de fusion | -42.0°C |
| Densité | 0.9780g/mL |
| Point d’ébullition | 115.0°C to 116.0°C |
| Quantité | 1 kg |
| Point d’éclair | 17°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1.5085 to 1.5105 |
| Afficher plus |