Learn More
Pyridine, 99+ %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
23.20€ - 789.13€
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10644802
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131780500
50 mL Flacon en verre
23.20€
50mL
10081420
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131780010
1 L Flacon en verre EcoSafPak™
107.54€
1L
10634802
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131780025
2.5 L Flacon en verre
258.17€
2.50L
10092583
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131780250
25 L Tambour métallique
789.13€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pyridine, 99+ %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals