Learn More
Pyridine, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10637684
Pyridine, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10637684
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10637684
Marque: Thermo Scientific Acros 290860025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.1
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42.0°C
Densité 0.9780g/mL
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 17°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5085 to 1.5105
Quantité 2.5 L
Beilstein 20,181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15,8081
Gravité spécifique 0.978
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Viscosité 0.95 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pyridine, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >