Learn More
Pyridine, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Click to view available options
:
Flacon en verre (2,5 L)
Description
- Spécifications d’eau ultra-faible
- Spécifications de faible amine
- Faibles niveaux de particules
- Pureté de solvant élevée
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -41.55°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.983 g/cm3 (20°C) |
| Quantité | 1 Ea. |
| Limite d’explosion | 1.8% (V) |
| Point d’éclair | 20°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Biosyn |
| Indice de réfraction | 1.5085 to 1.5109 (20°C) |
| Afficher plus |