Learn More
Pyridine-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 444.21€
Identifiants chimiques
CAS 872-85-5
Formule moléculaire C6H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 107.112
Numéro MDL MFCD00006425
Clé InChI BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
CID PubChem 13389
Nom IUPAC pyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11443404
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10656.14
25 g
40.40€
25g
11453404
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10656.22
100 g
102.51€
100g
11463404
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10656.36
500 g
444.21€
500g
Description
Description
Pyridine-4-carboxaldehyde is an heterocyclic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as new 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, having anticonvulsant and anti-inflammatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé pyridine-4-carboxaldéhyde est un bloc de construction hétérocyclique utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques, tels que les nouveaux composés 1,4-dihydropyridine-4-yl-phénoxyacétohydrazones, ayant des propriétés anti-convulsivantes et anti-inflammatoires.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 mg/ml à 20°C), l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Il est sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
872-85-5
107.112
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
13389
C1=CN=CC=C1C=O
C6H5NO
MFCD00006425
4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
pyridine-4-carbalaldéhyde
Spécification
Pyridine-4-carboxaldehyde
-4°C
198°C
C6H5NO
MFCD00006425
Air and light sensitive
Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol and acetone.
C1=CN=CC=C1C=O
107.112
107.11
872-85-5
1.132
75°C (167°F)
1.544
105342
4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
pyridine-4-carbalaldéhyde
13389
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H317-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H317-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 212-832-3
missing translation for 'rtecsNumber' : NR9400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C