Learn More
Acide pyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
26.43€ - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS 1692-25-7
Formule moléculaire C5H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.92
Numéro MDL MFCD00674177
Clé InChI ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
CID PubChem 2734378
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10487171
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
359652500
250 mg Flacon en verre
26.43€
250mg
10350714
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
359650010
1 g Flacon en verre
76.88€
1g
10658034
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
359650050
5 g Flacon en verre
129.00€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1692-25-7
122.92
ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
2734378
C5H6BNO2
MFCD00674177
pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
OB(O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Pyridine-3-boronic acid
Authentique
C5H6BNO2
pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
OB(O)C1=CC=CN=C1
122.92
122.92
Poudre, cristaux et/ou morceaux
1692-25-7
94% min. (HPLC)
MFCD00674177
ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Acide pyridine-3-ylboronique
2734378
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • Pyridine-3-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.