Learn More
Pyridine-2-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11468386
Pyridine-2-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468386
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11468386
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15410.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1452-77-3
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.13
Numéro MDL MFCD00023483
Clé InChI IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59
CID PubChem 15070
ChEBI CHEBI:8200
Nom IUPAC pyridine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2-carboxamide
Point de fusion 104°C to 108°C
Point d’ébullition 143°C (20 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 109617
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10239492 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA15410.14,A15410.06
Numéro de lot10226798 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15410.14,A15410.06
Numéro de lot10207034 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15410.14,A15410.06
Numéro de lot10183245 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15410.14,A15410.06
Numéro de lot10104556 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15410.14,A15410.06
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Pyridine-2-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >