Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer résistants à col large PYREX™
Description
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications.Les flacons Erlenmeyer à col large en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue. Ils offrent une grande résistance aux agressions des produits chimiques, un haut façonné et renforcé et un col large.
Flacon à col large spécialement recommandé pour une utilisation comme flacon de titration. Pour plus de commodité, ces flacons sont gradués de façon à indiquer la capacité approximative et disposent d’un grand marquage.
Spécification
Spécification
| Description | Rebords robustes |
| Diamètre (impériale) externe | 3.3 in |
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Pyrex™ |
| Plage de graduations | 50 à 125 ml |
| Graduations | 25 ml |
| Hauteur (impériale) | 5,7 in |
| Hauteur (métrique) | 14.6 cm |
| Type de goulot | Vertical |
| Nbre par carton | 48/carton |
| Afficher plus |