Learn More
Bécher robuste Berzelius de forme haute Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
600 ml
Description
Conçu pour une durée de vie plus longue et une meilleure sécurité des utilisateurs
- Mécaniquement plus fort que les béchers standard
- Bords et bec verseurs renforcés, moins sujets à la casse pendant le lavage, etc.
- Parois plus épaisses et bases plus lourdes
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
Description | Bécher |
Diamètre (métrique) externe | 54mm |
Capacité (métrique) | 150 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 95mm |
Quantité | 10/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bécher robuste Berzelius de forme haute Pyrex™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu