Learn More
Bécher Berzelius à forme haute Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Description
Fabriqué en verre borosilicate Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3819 et DIN 12331. Le bécher Berzelius de forme haute Pyrex™ possède des graduations blanches et une pastille de marquage permettant l’évaluation aisée du volume avec les liquides foncés. Le bec verseur intégré empêche les déversements pendant le versement.
- Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
- En verre borosilicaté Pyrex™
- De forme haute avec bec verseur
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 70 mm |
Capacité (métrique) | 400 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
Hauteur (métrique) | 130 mm |
Quantité | Boîte de 10 |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Blanc |