Learn More
Base d’entonnoir fritté Pyrex™
Pour une utilisation avec un système de filtration en verre borosilicaté Pyrex™
Marque: Pyrex 5809/3
116.83 EUR valable jusqu'au 2024-10-18
Utilisez le code promo "21642" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour une utilisation avec un système de filtration en verre borosilicaté Pyrex™
- Avec disque en verre fritté pour prendre en charge les membranes d’un diamètre de 47 mm
- Base de support avec disque en verre fritté d’une porosité de classe 3
- Entièrement autoclavables
- Idéal pour la microbiologie
Spécification
Autoclavables | |
Système de filtration | |
1 DE CHAQUE |
Base de support | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Base d’entonnoir fritté |