Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables Shorty PYREX™
Code produit. 10716323 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0.01 ml
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Graduations négatives:
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Type d’emballage:
Emballage individuel
Sachets multiples
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
25 pièces
250 pièces
400 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 10716323
Marque: Corning™ 7077B1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution idéale pour une utilisation dans les espaces confinés tels que les hottes
Ces pipettes Shorty, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, sont idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. Les tailles de 5 ml, 10 ml et 25 ml ont des parties supérieures façonnées. Les graduations négatives sur chaque pipette permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et de mesures. Le code couleur ISO est imprimé directement sur l’emballage Steri-ViewTM.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
La réf. 7077B-50 dispose de graduations négatives et inversées.
Compliance
Étalonnage réalisé pour délivrer un volume donné avec soufflage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Calibré Oui
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Matériau Pyrex™
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Longueur (impériale) 8,4 in
Graduations négatives 0,5 ml
Type de pointe Rond
Type de la partie supérieure Usiné
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (impérial) 0,03 oz.
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 215 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Oui