Learn More
Entonnoir en verre à tige courte Pyrex™
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur. L’entonnoir en verre à tige courte Pyrex™ avec bol incliné à 60° permet le positionnement parfait de papier filtre.
- Avec bol incliné à 60° pour le positionnement parfait de papier filtre
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 35 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |
| Certifications/Conformité | NF B 35 032 |
| Diamètre (métrique) du disque | 45 à 55mm (format de papier filtre) |
| Longueur (métrique) du tube | 35 mm |
| Type de produit | Entonnoir à tige courte |