Learn More
Entonnoir en verre à tige courte Pyrex™
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur. L’entonnoir à tige courte en verre Pyrex™ avec bol incliné à 60° permet une installation précise du papier-filtre.
Marque: Pyrex 2140/14M
99.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.63900kg
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur. L’entonnoir en verre à tige courte Pyrex™ avec bol incliné à 60° permet le positionnement parfait de papier filtre.
- Avec bol incliné à 60° pour le positionnement parfait de papier filtre
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur
Spécification
200 mm | |
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
NF B 35 032 | |
193mm |
24mm | |
345 mm | |
320 à 385 mm (format de papier filtre) | |
Entonnoir à tige courte |