Learn More
Entonnoir de séparation Pyrex™ avec tige longue distribution et clé en PTFE
Fournie avec bouchon creux en verre et clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse. L’ampoule à décanter Pyrex™ à longue tige et clé en PTFE offre un bon contrôle de l’interface liquide / liquide.
181.00€ - 334.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
---|---|
Comprend | Bouchon en verre creux, clé en PTFE |
Type de produit | Ampoule à décanter |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de joint | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de joint | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12539165
|
Pyrex
443047N |
250 ml | 24/29 | (Taille d’alésage) 2,5 mm |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12519165
|
Pyrex
443042N |
125 ml | 19/26 | (Taille d’alésage) 1,5 mm |
238.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12559165
|
Pyrex
443054N |
500 ml | 24/29 | (Taille d’alésage) 4 mm |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12599165
|
Pyrex
443065N |
2000 ml | 29/32 | (Taille d’alésage) 4 mm |
334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12579165
|
Pyrex
443060N |
1000 ml | 29/32 | (Taille d’alésage) 4 mm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12505067
|
Pyrex
443038N |
60 ml | 14/23 | (Taille d’alésage) 1,5 mm |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Style Gilson à longue tige pour un bon contrôle de l’interface liquide / liquide
- Avec clé interchangeable en PTFE pour des performances sans graisse
- Bouchon en verre creux inclus
Spécification
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
Bouchon en verre creux, clé en PTFE | |
Ampoule à décanter |