Learn More
Entonnoir de séparation Pyrex™ avec tige longue distribution et clé en PTFE
Fournie avec bouchon creux en verre et clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse. L’ampoule à décanter Pyrex™ à longue tige et clé en PTFE offre un bon contrôle de l’interface liquide / liquide.
Marque:  Pyrex 443054N
161.23 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12559165
  • 185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Style Gilson à longue tige pour un bon contrôle de l’interface liquide / liquide
  • Avec clé interchangeable en PTFE pour des performances sans graisse
  • Bouchon en verre creux inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
Bouchon en verre creux, clé en PTFE
(Taille d’alésage) 4 mm
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
24/29
Ampoule à décanter