Learn More
Pelle Pyrex™ avec tige creuse
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
70 mm
85 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Facilite l’introduction de la poudre dans des récipients à col étroit. La pelle Pyrex™ avec tige creuse possède une base plate qui garantit sa stabilité sur le plateau de la balance. Disponible en 3 capacités.
- Avec tige creuse pour faciliter l’introduction de la poudre dans des récipients à col étroit, par exemple, flacons volumétriques
- Sa base plate assure sa stabilité sur le plateau de la balance
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Type de produit | Pelle de pesée |