Learn More
Flacons de culture à col excentré Pyrex™ Roux
Idéal pour la culture cellulaire
Marque: Pyrex 1350/04M
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 3.80000kg
Description
- Fabriqué en verre Pyrex chimiquement inerte pour un environnement exempt de contamination
- Résiste à l’autoclavage répété
Spécification
600 ml | |
Préconisé pour la culture cellulaire |