Learn More
Flacons de culture à col excentré Pyrex™ Roux
Idéal pour la culture cellulaire
Marque: Pyrex 1350/06M
881.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 6.03000kg
Description
- Fabriqué en verre Pyrex chimiquement inerte pour un environnement exempt de contamination
- Résiste à l’autoclavage répété
Spécification
1200 ml | |
Pour la formation de suspensions cellulaires par le biais de la digestion trypsique des protéines du tissu conjonctif | |
10 |
Acier inoxydable, Verre borosilicaté 3,3 | |
Coudé |