Learn More
Bras latéral simple à motif angle droit Pyrex™ Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
Marque:  Quickfit HP6RA/10
104.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11956728
  • 115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bras latéraux mesurent 100 mm de long
  • Bras latéraux de 100 mm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bras latéral simple
Verre borosilicaté
210 mm
6,0 mm
13 mm
Verre borosilicaté